missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylacetat, puriss., p.a., ACS-Reagenz, reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™

Artikelnummer. 15693930
Click to view available options
Menge:
35 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
35 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15693930

Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 3321135KG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., ≥99,5 % (GC)

ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Schmelzpunkt -84 °C
Dichte 0.902 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 77 °C
Menge 35 kg
Explosionsgrenze 2.2 bis 11.5 % (38 °F)
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Zündpunkt 801 °F
Geruch Wie Obst
Verpackung Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 73 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Löslichkeitsinformationen ∽90 g/l
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/Reagenz ISO/Reagenz Ph. EUR./puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt