Learn More
Ethylacetat, rein. ≥ 99,5 % (GC); Honeywell™ Riedel-de Haën™
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
| Schmelzpunkt | -84 °C |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.898 bis 0.902 g/ml bei 20 °C, 0.894 bis 0.898 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 4 x 5 l |
| Explosionsgrenze | 2.2 bis 11.5 % (38 °F) |
| Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
| Zündpunkt | 801 °F |
| Verpackung | Aluminiumflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl acetate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.