missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylacetat-Ethanol-Lösung, 3:1 (v/v), Optima™ für die HPLC, Thermo Scientific™

Catalog Number 15582024
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
141-78-6, 64-17-5
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
141-78-6, 64-17-5
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C

Geeignet für die Flash- und Normalphasen-Chromatographie

Jede Charge wurde auf ihre Leistungsfähigkeit hin getestet, um eine geringe UV-Absorption für die störfreie Chromatographie zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl Acetate Ethanol Solution (3:1)
Extinktion 0.75 AU Maximum(255 nm), 0.35 AU Maximum(260 nm), 0.1 AU Maximum(270 nm), 0.05 AU Maximum(275 nm), 0.03 AU Maximum(300 nm), 0.01 AU Maximum(325 nm), 0.01 AU Maximum(400 nm)
Farbe Farblos
Güte OPTIMA™
Menge 4 L
Verpackung Braunes Kalknatronglas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 10 ppm Maximum
Wasser 100 ppm Maximum
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate: Ethanol (3:1) mixture
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl acetate, Ethylalcohol
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'