Learn More
Ethylacetat, für Pestizidrückstandsanalysen, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
Beschreibung
- Für die Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
| Schmelzpunkt | -84 °C (Literatur) |
| Namenshinweis | Für die Analyse von Pestizidrückständen |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 77 °C |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Flammpunkt | −4 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl acetate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl acetate