Learn More
Ethylacetat, Biotech-Gütegrad, ≥ 99.8 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Beschreibung
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
- Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
- Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
| Schmelzpunkt | -84 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 1 l |
| Explosionsgrenze | 2.2 bis 11.5 % (38 °F) |
| Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
| Zündpunkt | 801 °F |
| Geruch | Charakteristisch fruchtig |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |