Learn More
Ethylacetat, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalie, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz im Labor und in der Industrie übertrifft.
Marke: JT Baker 8037.2500
Additional Details : CAS : 141-78-6 Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 1173 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 2.5 l |
---|---|
Verpackung | Glas |
Beschreibung
- Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemische Identifikatoren
141-78-6 | |
88.106 | |
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
C4H8O2 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
Ethylacetat |
Spezifikation
Ethylacetat | |
Max. 0.5 ppm | |
C4H8O2 | |
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester | |
Max. 0.1 ppm | |
Ethylacetat | |
88.106 | |
8857 | |
88.11 mol | |
Max. 0.05 ppm | |
Max. 0.5 ppm | |
Max. 0.02 ppm | |
Max. 10 | |
0.9 g/cm3 bei 20 °C | |
-83.57 °C | |
2.1 - 11.5 Vol.-% | |
460 °C | |
Max. 0.1 ppm | |
Max. 0.02 ppm | |
Fruchtähnlich | |
Max. 0.003 % | |
Test bestanden | |
Max. 0.0009 meq/g | |
Max. 0.2 % |
141-78-6 | |
Übertrifft die ACS-Spezifikationen | |
CH3COOC2H5 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
CCOC(=O)C | |
76 °C bis 78 °C | |
Max. 0.02 ppm | |
CHEBI:27750 | |
Flüssig | |
Min. 99.5 % | |
BAKER ANALYZED™ | |
Max. 0.02 ppm | |
Max. 0.02 ppm | |
Farblos | |
2.5 l | |
−1 °C | |
Max. 0.1 ppm | |
Max. 0.1 ppm | |
Max. 0.02 ppm | |
Glas | |
79 g/l | |
Max. 0.1 ppm | |
0.44 mPas bei 20 °C | |
Max. 0.1 ppm |