Learn More
Ethylacetat, ACS-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16695903
Change view
Click to view available options
:
200 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16695903 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16695903 Lieferant Honeywell Burdick & Jackson Lieferanten-Nr. 65812200L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -84°C
CAS 141-78-6
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.901 g/cm3
Menge 200 L
Flammpunkt -4°C
Summenformel C4H8O2
Strukturformel CH3COOC2H5
Siedepunkt 77°C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC-Name Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Güte ACS