Learn More
Ethyl-8-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10282722
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10282722 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10009091 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11370517 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10282722 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB02003EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 71083-06-2
Summenformel C12H10FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.214
MDL-Nummer MFCD00052242
InChI-Schlüssel MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3
PubChem CID 707160
IUPAC-Name Ethyl 8-fluor-4-Oxo-1H-Chinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 235.21
Reinheit (%) 97%