Learn More
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10202372 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10202372 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 356370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate
Namenshinweis 97%
CAS 50551-58-1
Schmelzpunkt 85°C to 90°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H12O4
MDL-Nummer MFCD00060510
Menge 1 g
Synonym ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate
InChI-Schlüssel SXCMZYVXJUJIDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC(OC)=C2O1
IUPAC-Name Ethyl 7-Methoxy-1-Benzofuran-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 220.22
PubChem CID 521284
Formelmasse 220.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle