Learn More
Ethyl-7-chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479005 250 mg 250 Milligramm
15469005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35348.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1204501-38-1
Summenformel C10H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.64
MDL-Nummer MFCD11505035
InChI-Schlüssel ZGSKNRFGZMYUGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid,7-chloro-,ethyl ester
PubChem CID 51063903
IUPAC-Name Ethyl 7-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 177°C to 179°C
Menge 250 mg
Formelmasse 224.65
Reinheit (%) 95%