Learn More
Ethyl-7-bromheptanoat, TRC
Artikelnummer. 30386632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386632 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9007235G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Summenformel C9 H17 Br O2
Menge 5 g
Synonym 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Imp. A (EP), Heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC-Name Ethyl-Bromheptanoat 7
Molekulargewicht (g/mol) 237.13
Formelmasse 236.0412