Learn More
Ethyl-6-Chlorpyridazin-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10710350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10710350 5 g Glasflasche 5 Gramm
10217517 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710350 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431110050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75680-92-1 | C7H7ClN2O2 | 186.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75680-92-1
Summenformel C7H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.6
MDL-Nummer MFCD09908168
InChI-Schlüssel GVSVPKDEHFOXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, pubchem17694, acmc-1bd9t, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylicacidethylester, ksc641q6n, ethyl 3-chloropyridazine-6-carboxylate
PubChem CID 10352425
IUPAC-Name Ethyl-6-chlorpyridin-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NN=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 149.0°C to 152.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.