Learn More
Ethyl6-Bromhexanoat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024152
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11468327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18398.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Ethyl 6-bromohexanoate is used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It is also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-6-Bromhexanoat wird in einer Carnitin-Transporter-Studie bei der Herstellung verschiedener Carnitinderivate verwendet. Wird auch für die Alkylierung von Pentan-2,4-Dion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (Wasser, 64.76 mg/l bei 25 °C (gesch.)).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25542-62-5
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00000270
InChI-Schlüssel DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC-Name Ethyl6-Bromhexanoat
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-bromohexanoate
Dichte 1.254
Siedepunkt 128°C to 130°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4595
Menge 10 g
Beilstein 1756051
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
Formelmasse 223.12
Reinheit (%) ≥97%