Learn More
Ethyl-5-Formyl-2,4-Dimethylpyrrol-3 -Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468496
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15468496
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63751.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-59-9
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD00030352
InChI-Schlüssel GDISALBEIGGPER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, ethyl 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-carbethoxy pyrrole-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 5-formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester, pubchem9415
PubChem CID 137485
IUPAC-Name Ethyl 5-Formyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(C=O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest