Learn More
Ethyl5-(chloromethyl)-3-Isoxazolecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10226193
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10226193 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10623265 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226193 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB01278DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3209-40-3
Summenformel C7H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.60
MDL-Nummer MFCD08445409
InChI-Schlüssel RNURPQMTRDHCNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloromethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethylisoxazole-3-carboxylate, 5-chloromethyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ehyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-chloromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 14674306
IUPAC-Name Ethyl-5-(chlormethyl)-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(CCl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 189.6
Reinheit (%) 97%