Learn More
Ethyl-5-Chlor-2-Indolcarboxylat, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10551411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10551411 10 g Glasflasche 10 Gramm
10216020 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160290100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4792-67-0
Summenformel C11H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.66
MDL-Nummer MFCD00005610
InChI-Schlüssel LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
IUPAC-Name Ethyl-5-chlor-1-H-Indol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Farbe Braun oder bräunlich nach gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 223.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle