Learn More
Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10646081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 10646081
Marke: Thermo Scientific Acros 250030100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
Namenshinweis 97%
CAS 76008-73-6
Farbe Gelb
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 128.0°C to 130.0°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8BrClO2
Brechungsindex 1.5575 to 1.5595
MDL-Nummer MFCD00013635
Menge 10 mL
Relative Dichte 1.48
Synonym 5-bromo-2-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl5-bromo-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-, ethyl ester, pubchem3702, acmc-1bb9d, ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate, ethyl 5-bromo-2-chloro-benzoate, a-ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate, attercop-chm at115127, ethyl 5-bromo2-chlorobenzaldehyde
InChI-Schlüssel AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
IUPAC-Name Ethyl5-Brom-2-Chlorbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 263.515
PubChem CID 144749
Formelmasse 263.52
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.