Learn More
Ethyl-5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylat, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10119749 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10119749 1 g 1 Gramm
10302260 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10119749 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437970010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 174775-48-5
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD08275091
InChI-Schlüssel YFFLLDHEEWSHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo b furan-2-carboxylate, 5-amino-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran, 5-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo d furan-2-carboxylate, pubchem23808, ethylaminobenzofurancarboxylate, ksc494o5f
PubChem CID 9837138
IUPAC-Name Ethyl 5-Amino-1-Benzofuran-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(N)=CC=C2O1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Schmelzpunkt 56°C to 64°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.