Learn More
Ethyl-5-amino-1-methylpyrazol-4-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10289562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10289562 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10299562 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
11376865 100 g Bernsteinfarbene Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289562 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. EN00291EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 31037-02-2
Summenformel C7H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
MDL-Nummer MFCD00051652
InChI-Schlüssel MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 97%