Learn More
Ethyl5-Amino-1 -Methyl-1 H-Pyrazol-4 -Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484543 5 g 5 Gramm
11494543 25 g 25 Gramm
11404553 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11534.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31037-02-2
Summenformel C7H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
MDL-Nummer MFCD00051652
InChI-Schlüssel MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
IUPAC-Name Ethyl-5-amino-1-methylpyrazol-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Menge 5 g
Beilstein 131200
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 98%