Learn More
Ethyl-5-amino-1,2,3-thiadiazol-4-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389979
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11389979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25762.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-5-Amino-1,2,3-Thiadiazol-4-Carboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6440-02-4
Summenformel C5H7N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 173.19
MDL-Nummer MFCD00778317
InChI-Schlüssel ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester
PubChem CID 1831000
IUPAC-Name Ethyl 5-Aminothiadiazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) ≥98%