Learn More
Ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo-[1,2-a]-pyrazin-2-carboxylat Dihydrochlorid 0.5 Hydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10532754 250 mg 250 Milligramm
10216613 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC53973CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 623564-18-1
Summenformel C9H15Cl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.14
MDL-Nummer MFCD17015229
InChI-Schlüssel UVYMXIAFTVXRIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate-hydrogen chloride 1/2, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
PubChem CID 24229538
IUPAC-Name Ethyl 5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]Pyrazin-2-Carboxylat;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)C1=CN2CCNCC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 277.15
Reinheit (%) 97%