Learn More
Ethyl4-Pyrazolecarboxylat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673405 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10673405 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10091744 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673405 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397401000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 37622-90-5
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD00010844
InChI-Schlüssel KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug
PubChem CID 142179
IUPAC-Name Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
Schmelzpunkt 78.0°C to 80.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 138.0°C to 140.0°C (3.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke