Learn More
Ethyl-4-piperidon-3-carboxylathydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11440083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440083 100 g -
11420083 5 g 5 Gramm
11430083 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440083 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12131.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4644-61-5 | C8H14ClNO3 | 207,654 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4644-61-5
Summenformel C8H14ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.654
MDL-Nummer MFCD00043267
InChI-Schlüssel RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 107315
IUPAC-Name Ethyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt ∼172°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3711279
Formelmasse 207.66
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke