Learn More
Ethyl 4-Nitrobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30180369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180369 10 g 10 Gramm
30179721 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180369 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93755810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-77-4
Summenformel C9 H9 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
Synonym Ethyl 4-Nitrobenzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene;
IUPAC-Name Ethyl-4-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Nitrobenzoate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Formelmasse 195.0532