Learn More
Ethyl-4-nitrobenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051449 25 mg 25 Milligramm
30049530 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051449 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0094.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-4-nitrobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Nitrobenzoate
CAS 99-77-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 4-Nitrobenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H9 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Nitrobenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Ethyl-4-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
Menge 25 mg
Formelmasse 195,0532 g/mol