Learn More
Ethyl-4-Methyloxazol-5-Carboxylat, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15397380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15397380 5 g 5 Gramm
15387380 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15397380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20485-39-6
Summenformel C7H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
MDL-Nummer MFCD00062573
InChI-Schlüssel XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
IUPAC-Name Ethyl 4-Methyl-1,3-Oxazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 32.0°C to 38.0°C
Siedepunkt 100.0°C to 103.0°C (21.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Synonym ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formelmasse 155.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.