Learn More
Ethyl-4-Hydroxyphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30010489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010489 25 g 25 Gramm
30003271 1 g 1 Gramm
30012524 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010489 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91908025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17138-28-2
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester, 4-Hydroxybenzeneacetic Acid Ethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (p-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(p-Hydroxyphenyl)acetate;
IUPAC-Name Ethyl2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formelmasse 180.0786