Learn More
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylat, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471080 25 g 25 Gramm
11461080 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471080 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25572.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17159-80-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cis + trans is used in the synthesis of other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-Hydroxycyclohexancarboxylat, cis + trans wird bei der Synthese anderer Chemikalien und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17159-80-7
Summenformel C9H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 172.22
MDL-Nummer MFCD00192156,MFCD16295187
InChI-Schlüssel BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis
PubChem CID 86973
IUPAC-Name ethyl 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
Spécification
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Namenshinweis cis + trans
Dichte 1.068
Siedepunkt 127°C to 134°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110(230°F)
Brechungsindex 1.467
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 172.22
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.