Learn More
Ethyl 4-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737945 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10317420
Marke: Thermo Scientific Acros 150251000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-47-8
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00002353
InChI-Schlüssel NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC-Name Ethyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 297°C to 298°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CO2C2H5
Menge 100 g
Beilstein 10, 159
Merck Index 15, 3890
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.7g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in carbon disulfide,slightly soluble in petroleum ether,chloroform
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-hydroxybenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.