Learn More
Ethyl 4-Hydroxy-3-Nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352526 25 g 25 Gramm
11342526 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06451.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19013-10-6 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19013-10-6
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.173
MDL-Nummer MFCD00016999
InChI-Schlüssel FBHJNBWUGONVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyj, ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoate, ethyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxy-3-nitro benzoate, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 87895
IUPAC-Name Ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Menge 25 g
Beilstein 2121319
Formelmasse 211.18
Reinheit (%) 98%