Learn More
Ethyl-4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-Benzothiazin-3-Carboxylat 1,1-Dioxid (Piroxicam Verunreinigung K), TRC
Artikelnummer. 17953695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953695 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9189805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H13 N O5 S
Menge 5 g
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC-Name Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-Dioxo-1λ^{6},2-Benzothiazin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 283.3
Formelmasse 283.0514
Reinheit (%) >95%