Learn More
Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat-1,1-dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17930406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930406 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17930406 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat-1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H13 N O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP), Meloxicam USP Related Compound A, Meloxicam USP RC A, Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound A, Meloxicam Impurity A, Piroxicam Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC-Name Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 283.3
Menge 25 mg
Formelmasse 283,0514 g/mol