Learn More
Ethyl 4-formylpyrrol-2-Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-formylprryrrol-2-carboxylat ist ein Pyrrolbaustein für die Proteomforschung. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Stahl und Aluminium.
Ethyl-4-formylprryrrol-2-carboxylat ist ein Pyrrolbaustein für die Proteomforschung. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Stahl und Aluminium.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 101°C to 105°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 473842 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethyl acetate. |
Formelmasse | 167.16 |
Reinheit (%) | 96% |