Learn More
Ethylen-4-Fluorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10523311
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
451-46-7
C9H9FO2
168.17
MFCD00000351
UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
67976
Ethyl 4-Fluorbenzoat
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
451-46-7
C9H9FO2
168.17
MFCD00000351
UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
67976
Ethyl 4-Fluorbenzoat
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-fluorobenzoate
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 210°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CO2C2H5
Brechungsindex 1.4850 to 1.487
Menge 25 g
Beilstein 09, 334
Merck Index 10, 4076
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-fluorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.