Learn More
Ethyl 4-Fluorobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477024
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11477024
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21484.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 451-46-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 451-46-7
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD00000351
InChI-Schlüssel UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
PubChem CID 67976
IUPAC-Name Ethyl 4-Fluorbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-fluorobenzoate
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Dichte 1.146
Siedepunkt 209°C to 210°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.487
Menge 100 g
Beilstein 1866794
Merck Index 14,4171
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 99%