Learn More
Ethyl-4-Ethoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30137987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137987 50 g 50 Gramm
30003733 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137987 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93756550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23676-09-7
Summenformel C11 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Synonym Benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Ethoxy ethylbenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-ethoxybenzoate, Ethyl p-ethoxybenzoate, NSC 405367, p-Ethoxyethyl benzoate, Benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-Ethoxybenzoic Acid-Ethyl Ester
IUPAC-Name Ethyl4-ethoxybenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzoic Acid-Ethyl Ester
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-9(6-8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 194.0943