Learn More
Ethyl 4-Ethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-ethoxybenzoate |
| Schmelzpunkt | 9°C |
| Dichte | 1.071 |
| Siedepunkt | 145°C to 150°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 137°C (278°F) |
| Brechungsindex | 1.518 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2692236 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 194.23 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.