Learn More
Ethyl 4-Dimethylaminobenzoat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757844 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10529600
Marke: Thermo Scientific Acros 118400050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10287-53-3
MDL-Nummer MFCD00009115
InChI-Schlüssel FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
IUPAC-Name Ethyl 4-(dimethylamino)benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.0600g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H15NO2
Strukturformel (CH3)2NC6H4CO2C2H5
Menge 5 g
Beilstein 14, I, 571
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >50g/100 mL acetone (20 c),18g/100mL ethanol (20 c),2g/100mL mineral oil (20 c)
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.