Learn More
Ethyl4-Cyanophenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302029
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302029 1 g 1 Gramm
11312029 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26078.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1528-41-2
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.214
MDL-Nummer MFCD09953133
InChI-Schlüssel DFEWKWBIPMKGFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-cyanophenyl acetate, ethyl 4-cyanophenylacetate, ethyl 4-cyanophenyl acetate, 4-cyano-phenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-cyanophenylacetate, acmc-1bve3, ethyl 4-cyanobenzeneacetate, ethyl4-cyanophenylacetate, 4-cyanophenylacetic acid ethyl ester
PubChem CID 279718
IUPAC-Name Ethyl-2-(4-cyanphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-cyanophenylacetate
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 98%