Learn More
Ethyl-4-Chlorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 4-chlorobutyrate is used in organic synthesis. And also used for producting 4-Iodo-butyric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 4-Chlorobutyrat wird in der organischen Synthese verwendet. Und wird auch für die Herstellung von 4-Iodo-Butansäure-Ethylester verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-chlorobutyrate |
| Dichte | 1.077 |
| Siedepunkt | 185°C to 186°C |
| Flammpunkt | 76°C (169°F) |
| Brechungsindex | 1.432 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1098810 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 150.61 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 4-chlorobutyrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-chlorobutyrate