Learn More
Ethyl 4-Chloracetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457547 250 g 250 Gramm
11447547 50 g 50 Gramm
11437547 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15641.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 638-07-3 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-Chloroacetoacetat wird als Vorstufe bei der Herstellung von Phosphoryliden verwendet. Findet Anwendung in der normalen Folienbeschichtung, pharmazeutischen Beschichtung und Formulierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-07-3
Summenformel C6H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.585
MDL-Nummer MFCD00000939
InChI-Schlüssel OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
PubChem CID 69484
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloroacetoacetate
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.212
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 92°C (198°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 250 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1761275
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 97%