Learn More
Ethyl 4-Chloracetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl-4-Chloroacetoacetat wird als Vorstufe bei der Herstellung von Phosphoryliden verwendet. Findet Anwendung in der normalen Folienbeschichtung, pharmazeutischen Beschichtung und Formulierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-chloroacetoacetate |
| Schmelzpunkt | -8°C |
| Dichte | 1.212 |
| Siedepunkt | 220°C |
| Flammpunkt | 92°C (198°F) |
| Brechungsindex | 1.452 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1761275 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water and most organic solvents. |
| Mehr anzeigen |