Learn More
Ethyl-4-chlor-8-methylchinolin-3-carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395589 250 mg 250 Milligramm
11305599 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395589 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50510.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37041-32-0
Summenformel C13H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.694
MDL-Nummer MFCD00173399
InChI-Schlüssel PGGVUZUNDXCMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-methyl-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 4322423
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-8-Methylchinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(=CC=CC2=C1Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 249.7