Learn More
Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11385599
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11385599 1 g 1 Gramm
11375599 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50515.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl4-chloro-6-methoxychinolin-3-carboxylat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22931-71-1
Summenformel C13H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 265.693
MDL-Nummer MFCD00173417
InChI-Schlüssel QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate
PubChem CID 304558
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-6-Methoxychinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 1 g
Formelmasse 265.7
Reinheit (%) 97%