Learn More
Ethyl 4-Chlor-3-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10618765 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10149829 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
10352185 100 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10618765 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. JP00516EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 16588-16-2
Summenformel C9H8ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.616
InChI-Schlüssel BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
IUPAC-Name Ethyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 229.62
Reinheit (%) 97%