Learn More
Ethyl-4-Chlor-3-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483937 5 g -
11493937 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19338.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16588-16-2
Summenformel C9H8ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.616
MDL-Nummer MFCD00219621
InChI-Schlüssel BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
IUPAC-Name Ethyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 5 g
Formelmasse 229.62
Reinheit (%) 97%