Learn More
Ethyl 4-brombenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460173 250 g 250 Gramm
11440173 10 g 10 Gramm
11450173 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460173 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11365.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Ethyl 4-bromobenzoate undergoes reduction with potassium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (PDBBA) at 0°C to yield aldehydes. Reaction of ethyl 4-bromobenzoate and substituted benzyl chloride with zinc dust and a Pd catalyst is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-brombenzoesäure wird mit Kaliumdiisobutyl-t-butoxyaluminiumhydrid (PDBBA) bei 0 °C reduziert, um Aldehyde zu erhalten. Es wird von einer Reaktion von Ethyl-4-brombenzoesäure und substituiertem Benzylchlorid mit Zinkstaub und einem Pd-Katalysator berichtet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5798-75-4
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
MDL-Nummer MFCD00016329
InChI-Schlüssel XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
IUPAC-Name Ethyl 4-brombenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromobenzoate
Dichte 1.403
Siedepunkt 262°C to 264°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 250 g
Beilstein 1867129
Merck Index 14,1408
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) ≥98%