Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitronicotinsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437067 250 mg 250 Milligramm
15427067 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34136.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6317-97-1
Summenformel C8H8N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 228.16
MDL-Nummer MFCD01765414
InChI-Schlüssel JBTWWCUXSHUDEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-hydroxy-5-nitro-4-oxo-1h-pyridine-3-carboxylate, ethyldihydroxynitronicotinate, ethyl4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, ethyl 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 54694073
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(O)=C(C1=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate
Schmelzpunkt 243°C to 246°C
Menge 250 mg
IUPAC-Name Ethyl 4-Hydroxy-5-Nitro-6-Oxo-1H-Pyridin-3-Carboxylat
Formelmasse 228.2
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.