Learn More
Ethyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488627
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488627 100 g 100 Gramm
11478627 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19752.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17094-34-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17094-34-7
Summenformel C9H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 172.22
MDL-Nummer MFCD00042886
InChI-Schlüssel VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pivaloylacetate, ethyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid ethyl ester, pivaloylacetic acid ethyl ester, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, ethyl ester, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethylpivaloylacetate, pubchem19816
PubChem CID 86950
IUPAC-Name Ethyl-Dimethyl4,4-3-Oxopentanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Dichte 0.967
Siedepunkt 88°C to 90°C (10 mmHg)
Menge 100 g
Formelmasse 172.22
Reinheit (%) 97%